Principaux documents
M7766
Sigma-Aldrich
Methylene Green zinc chloride double salt
Synonyme(s) :
Basic Green 5
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H17ClN4O2S · 0.5ZnCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
433.00
Numéro C.I. (Colour Index):
52020
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Composition
Dye content, ≥80%
Chaîne SMILES 
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C(=C3Sc2c1)[N+]([O-])=O)=[N+](/C)C.CN(C)c4ccc5N=C6C=C\C(C(=C6Sc5c4)[N+]([O-])=O)=[N+](/C)C
InChI
1S/2C16H17N4O2S.4ClH.Zn/c2*1-18(2)10-5-6-11-14(9-10)23-16-12(17-11)7-8-13(19(3)4)15(16)20(21)22;;;;;/h2*5-9H,1-4H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
Clé InChI
ZGFKRQWRLSADBE-UHFFFAOYSA-J
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable