D7876
Diamine Oxidase from porcine kidney
≥0.05 unit/mg solid
Synonyme(s) :
Amine:oxygen oxidoreductase (deaminating) (pyridoxal-containing)
114,00 $
About This Item
114,00 $
Produits recommandés
Source biologique
Porcine kidney
Forme
solid
Activité spécifique
≥0.05 unit/mg solid
Poids mol.
170 kDa
Solubilité
100 mM sodium phosphate buffer, pH 7.2: soluble 10 mg/mL
Activité étrangère
monoamine oxidase (benzylamine substrate) ≤1%
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
To standardize a procedure for the enzymatic assay of Diamine Oxidase.