Key Documents
M6387
Sigma-Aldrich
Methyl Red hydrochloride
Synonyme(s) :
4-Dimethylaminoazobenzene-2′-carboxylic acid hydrochloride, Acid Red 2
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.76
Numéro C.I. (Colour Index):
13020
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
visual transition interval
4.2-6.2, pink to yellow
Pf
175 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C15H15N3O2.ClH/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,19,20);1H/b17-16+;
Clé InChI
ICTWKXAVJAHRMK-CMBBICFISA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable