MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Principaux documents
B0770
Sigma-Aldrich
Bleu brillant G
≥80% purity (HPLC), powder
Synonyme(s) :
Bleu acide 90, Bleu brillant G de Coomassie
5 G
86,30 $
25 G
225,00 $
100 G
765,00 $
86,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
86,30 $
25 G
225,00 $
100 G
765,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C47H48N3NaO7S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
854.02
Numéro C.I. (Colour Index):
42655
Beilstein:
5230822
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
86,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Bleu brillant G, pure
Niveau de qualité
Essai
≥80.0% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
Couleur
dark violet
Solubilité
H2O: 1 mg/mL
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3C)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5\C=CC(\C=C5C)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C47H49N3O7S2.Na/c1-6-49(31-35-11-9-13-43(29-35)58(51,52)53)40-21-25-45(33(4)27-40)47(37-15-17-38(18-16-37)48-39-19-23-42(24-20-39)57-8-3)46-26-22-41(28-34(46)5)50(7-2)32-36-12-10-14-44(30-36)59(54,55)56;/h9-30H,6-8,31-32H2,1-5H3,(H2,51,52,53,54,55,56);/q;+1/p-1
Clé InChI
RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M
Application
Le bleu brillant G a été utilisé pour déterminer la concentration en protéines de l′urine.[1] Il a été utilisé pour la détection des bandes de protéines après leur séparation par SDS-PAGE (électrophorèse sur gel de polyacrylamide en présence de dodécylsulfate de sodium).[2][3] Il a été employé comme antagoniste des récepteurs purinergiques P2X7R.[4]
Actions biochimiques/physiologiques
Antagoniste des récepteurs purinergiques P2X7.
Il a également été utilisé pour la coloration de protéines dans des gels de polyacrylamide.[5] C′est également un antagoniste des récepteurs purinergiques P2X7. Le récepteur est principalement impliqué dans les événements neuroinflammatoires. Chez la souris SOD1G93A, modèle de la sclérose latérale amyotrophique humaine, l′administration de bleu brillant G réduit la perte de poids corporel. Cependant, cela ne change pas la survie ou la coordination motrice des souris transgéniques.[6]
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
MATE transport of the E. coli-derived genotoxin colibactin.
Mousa JJ, et al.
Nature microbiology, 1, 15009-15009 (2016)
Neuronal Release of Cytokine IL-3 Triggered by Mechanosensitive Autostimulation of the P2X7 Receptor Is Neuroprotective.
Lim JC, et al.
Frontiers in Cellular Neuroscience, 10, 270-270 (2016)
COMPARATIVE EVALUATION OF SOMATIC PROTEINS OF THE NYMPHAL STAGE OF LINGUATULA SERRATA ISOLATED FROM GOATS AND CATTLE IN NORTHWEST IRAN.
Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 19, 242-246 (2016)
P2X7 antagonism using Brilliant Blue G reduces body weight loss and prolongs survival in female SOD1G93A amyotrophic lateral sclerosis mice.
PeerJ, e3064-e3064 (2017)
Melatonin attenuates hypertension-induced renal injury partially through inhibiting oxidative stress in rats.
Qiao YF, et al.
Molecular Medicine Reports, 13, 21-21 (2016)
Protocoles
Vue d'ensemble des propriétés chimiques des gels de polyacrylamide et détail des consignes à suivre pour les couler à l'aide des kits de coulage de gels Bis-Tri mPAGE® TurboMix.
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.