MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Documents
M5789
Sigma-Aldrich
MOPS sodium salt
BioXtra, ≥99.5% anhydrous basis (titration)
Synonyme(s) :
Acide 3-(N-morpholino)propanesulfonique sodium salt, Acide 4-morpholinepropanesulfonique sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H14NNaO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Gamme de produits
BioXtra
Pureté
≥99.5% anhydrous basis (titration)
Forme
powder
Impuretés
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pH
10.0-12.0 (1 M in H2O)
Plage de pH utile
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
Solubilité
H2O: 1 M, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Absorption
≤0.1 at 260 in H2O at 1 M
≤0.1 at 280 in H2O at 1 M
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S.Na/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h1-7H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Clé InChI
MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Autres remarques
Easily compare specifications for MOPS sodium salt products with the MOPS sodium salt specification table.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Ying Hou et al.
Biotechnology progress, 31(4), 974-982 (2015-05-29)
Protein A chromatography is widely employed for the capture and purification of monoclonal antibodies (mAbs). Because of the high cost of protein A resins, there is a significant economic driving force to seek new downstream processing strategies. Membrane chromatography has