Principaux documents
M5131
Sigma-Aldrich
MTH-DL-Methionine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H12N2OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CSCCC1NC(=S)N(C)C1=O
InChI
1S/C7H12N2OS2/c1-9-6(10)5(3-4-12-2)8-7(9)11/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,11)
Clé InChI
GQSMFARWFJRERX-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
MTH-DL-Methionine is a methylthiohydantoin amino acid derivative.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Liquid-Chromatographic separation with Electrochemical Detection of the Phenylthiohydantoin and Methylthiohydantoin Derivatives of Amino-Acids
WELCH LE; JOHNSON DC
Journal of Chromatography A, 180, 111-118 (1990)