M4796
(±)-α-Methyl-(4-carboxyphenyl)glycine
Synonyme(s) :
(±)-MCPG
About This Item
Produits recommandés
Chaîne SMILES
CC(N)(C(O)=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H11NO4/c1-10(11,9(14)15)7-4-2-6(3-5-7)8(12)13/h2-5H,11H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
Clé InChI
DNCAZYRLRMTVSF-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GRM1(2911) , GRM2(2912) , GRM3(2913) , GRM5(2915)
rat ... Grm1(24414)
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable