M3047
Mizoribine
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
N′-(β-D-Ribofuranosyl)-5-hydroxyimidazole-4-carboxamide
198,00 $
About This Item
198,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (TLC)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC(=O)c1ncn([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)c1O
InChI
1S/C9H13N3O6/c10-7(16)4-8(17)12(2-11-4)9-6(15)5(14)3(1-13)18-9/h2-3,5-6,9,13-15,17H,1H2,(H2,10,16)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
Clé InChI
HZQDCMWJEBCWBR-UUOKFMHZSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges