M2696
Metyrapone
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
Su-4885
118,00 $
About This Item
118,00 $
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Technique(s)
toxicology assay: suitable
Pf
52-55 °C (lit.)
Solubilité
H2O: <2 mg/mL
DMSO: >20 mg/mL
Auteur
Novartis
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CC(C)(c1cccnc1)C(=O)c2cccnc2
InChI
1S/C14H14N2O/c1-14(2,12-6-4-8-16-10-12)13(17)11-5-3-7-15-9-11/h3-10H,1-2H3
Clé InChI
FJLBFSROUSIWMA-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable