M2295
Myelin Basic Protein from guinea pig brain
≥80% (SDS-PAGE), lyophilized powder, from guinea pig brain
Synonyme(s) :
MBP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
guinea pig brain
Niveau de qualité
Pureté
≥80% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Technique(s)
cell based assay: suitable
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
cell analysis
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
guinea pig ... MBP(100731253)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Qualité
Principe
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable