M1942
Molybdenum Blue spray reagent
liquid
About This Item
Produits recommandés
product name
Molybdenum Blue spray reagent,
Description
1.3% molydbenum oxide in 4.2 M sulfuric acid
Molybdenum Blue reagent
Forme
liquid
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter