L9773
Luteinizing Hormone from equine pituitary
pkg of ~15 units/vial
Synonyme(s) :
ICSH, LH, PLH
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of ~15 units/vial
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
horse ... LHB(100054774) , LHCGR(100034043)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Quantité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges