Documents
CG10
Sigma-Aldrich
Gonadotropine chorionique human
lyophilized powder, vial of ~10,000 IU
Synonyme(s) :
Choriogonine, HCG
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.32
Source biologique
human urine
Stérilité
sterile-filtered
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
37.9 kDa
Contient
mannitol
Conditionnement
vial of ~10,000 IU
drug control
Home Office Schedule 4.2
Impuretés
HBsAg, HCV and HIV-1/HIV-2, tested negative
Solubilité
water: 10 mL/vial, clear to slightly hazy, colorless
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CGA(1081)
Catégories apparentées
Description générale
Hormone glycoprotéique consistant en une chaîne α de 92 acides aminés identique à celle de la LH, la FSH et la TSH, et en une chaîne β de 149 acides aminés. Produite par les tissus chorioniques et responsable du maintien du corps jaune en début de grossesse. Également produite par les tumeurs trophoblastiques, qui se distinguent par une présence anormalement élevée de chaînes de hCG β et une hCG hyperglycosylée.
Application
La gonadotrophine chorionique a été utilisée :
  • dans l′analyse in vitro de la cytotoxicité
  • dans la préparation des oocytes et embryons
  • dans la superovulation des souris CD-1
  • dans la préparation de gonadotrophines pour des études in vivo de l′agoniste de l′hormone de libération de l′hormone lutéinisante (LHRH) pour la synchronisation des rats en cycle naturel.
Actions biochimiques/physiologiques
L′hormone chorionique gonadotrope humaine (hCG, human chorionic gondadotropin) peut être utilisée en substitution de la gonadotrophine chorionique équine pour induire l′ovulation chez les animaux de laboratoire. Lorsque l′hCG a été injectée chez les animaux de laboratoire par voie intraveineuse (i.v.), intrapéritonéale (i.p.) ou sous-cutanée (s.c.), la dose efficace pour 50 % des animaux (DE50) par animal et par kg de poids corporel (entre parenthèses) s′est élevée à :
Souris : i.v. 0,2 (7,7) UI ; i.p. 0,3 (11,5) IU ; s.c. 0,7 (26,9) UI
Hamsters syriens : i.v. 1,0 (9,5) UI ; i.p. 1,8 (17,1) IU : s.c. 2,6 (24,8) UI
Rats : i.v. 1,3 (4,6) UI ; i.p. 3,5 (12,3) IU ; s.c. 7,5 (26,3) UI
Avec la gonadotrophine chorionique équine, la DE50 par animal et par kg de poids corporel (entre parenthèses) s′est élevée à :
Souris : i.v. 0,8 (30,8) UI ; i.p. 2,0 (76,9) IU : s.c. 2,8 (107,7) UI
Hamsters syriens : i.v. 3,6 (34,3) UI. ; i. p. 8,0 (76,2) UI ; s.c. 13,2 (125,7) UI
Rats : i.v. 6,0 (76,8) UI. ; i. p. 20,8 (73,0) UI ; s.c. 76,8 (269,5) UI
Reconstitution
Une fois reconstitué avec de l′eau à une concentration de 1 000 UI/ml, le flacon contiendra également du tampon phosphate à 0,1 M (pH environ 7,2) et du mannitol à 10 mg/ml.
Remarque sur l'analyse
La valeur calculée est basée sur la méthode de l′USP pour l′hormone chorionique gonadotrope humaine à 10 000 UI par flacon, avec une tolérance de puissance allant entre 80,0 et 125,0 % par rapport à la puissance déclarée.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Calcium/calmodulin-dependent protein kinase II and calmodulin: regulators of the meiotic spindle in mouse eggs
Johnson J, et al.
Developmental Biology, 204(2), 464-477 (1998)
Unique recombinant human ribonuclease and inhibition of Kaposi's sarcoma cell growth
Newton D L and Rybak S M
Journal of the National Cancer Institute, 90(23), 1787-1791 (1998)
Reducing inositol lipid hydrolysis, Ins (1, 4, 5) P3 receptor availability, or Ca2+ gradients lengthens the duration of the cell cycle in Xenopus laevis blastomeres.
Han J K, et al.
The Journal of Cell Biology, 116(1), 147-156 (1992)
Rachel Cinco et al.
Biology of reproduction, 95(6), 129-129 (2016-09-30)
Previous work characterizing ovarian bioenergetics has defined follicular metabolism by measuring metabolic by-products in culture media. However, culture conditions perturb the native state of the follicle, and these methods do not distinguish between metabolism occurring within oocytes or granulosa cells.
Cayetana Vázquez-Diez et al.
Current biology : CB, 29(5), 865-873 (2019-02-19)
Chromosome segregation errors during mammalian preimplantation development cause "mosaic" embryos comprising a mixture of euploid and aneuploid cells, which reduce the potential for a successful pregnancy [1-5], but why these errors are common is unknown. In most cells, chromosome segregation