L8507
Luciferase from Vibrio fischeri (Photobacterium f)
lyophilized powder
Synonyme(s) :
Bacterial Luciferase, Luciferase from Photobacterium fischeri
624,00 $
About This Item
624,00 $
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Niveau de qualité
Composition
Protein, ~40% biuret
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Forme physique
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable