L6520
Prolactin from sheep pituitary
20-50 IU/mg
Synonyme(s) :
LTH, Lactogenic hormone from ovine pituitary glands, Luteotropic Hormone, PRL
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Activité spécifique
20-50 IU/mg
Solubilité
water: 7 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
sheep ... PRL(443317)
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges