L5751
L-Lysine dihydrochloride
≥98% (HPLC), suitable for ligand binding assays
Synonyme(s) :
(S)-2,6-Diaminohexanoic acid dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
product name
L-Lysine dihydrochloride, ≥98% (HPLC)
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Couleur
white to faint yellow
Pf
200-206 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/t5-;;/m0../s1
Clé InChI
JBBURJFZIMRPCZ-XRIGFGBMSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable