L5152
Lewis-X trisaccharide
≥99% (HPLC)
Synonyme(s) :
α-L-Fuc-(1→3)-[β-D-Gal-(1→4)]-D-GlcNAc, Lex Trisaccharide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99% (HPLC)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1OC(OC(C(NC(C)=O)C=O)C(OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C(O)CO)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C20H35NO15/c1-6-11(27)13(29)15(31)19(33-6)35-17(8(3-22)21-7(2)25)18(9(26)4-23)36-20-16(32)14(30)12(28)10(5-24)34-20/h3,6,8-20,23-24,26-32H,4-5H2,1-2H3,(H,21,25)
Clé InChI
ZAFUNKXZZPSTLA-UHFFFAOYSA-N