Principaux documents
L4750
Sigma-Aldrich
Dodecyl dodecanoate
Synonyme(s) :
Lauric acid lauryl ester, Lauryl laurate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H48O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.64
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable