L4127
DL-Leu-Gly-Gly
≥99% (TLC), suitable for ligand binding assays
Synonyme(s) :
DL-leucylglycylglycine
About This Item
Produits recommandés
product name
DL-Leu-Gly-Gly,
Pureté
≥99% (TLC)
Forme
powder
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Couleur
white to off-white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)CC(N)C(=O)NCC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C10H19N3O4/c1-6(2)3-7(11)10(17)13-4-8(14)12-5-9(15)16/h6-7H,3-5,11H2,1-2H3,(H,12,14)(H,13,17)(H,15,16)
Clé InChI
VWHGTYCRDRBSFI-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable