The iron content of this material is 0.12%. This information is reported in the lot specific Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/l4040#product-documentation
L4040
Lactoferrin human
recombinant, expressed in rice, Partially iron saturated, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Growth-inhibiting protein 12, Lactotransferrin, Talalactoferrin
252,00 $
About This Item
252,00 $
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in rice
Essai
≥70% protein basis (Bradford)
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
powder
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Solubilité
H2O: soluble 10 mg/mL
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... LTF(4057)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
-
Could you please specify the % of iron saturation in this product?