Principaux documents
L3520
Sigma-Aldrich
D-Lactitol monohydrate
≥99% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-glucitol
1 G
107,00 $
5 G
463,00 $
107,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
107,00 $
5 G
463,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H24O11 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.33
Beilstein:
4218679
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
107,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Sucrosité
0.4 × sucrose
Couleur
white
Pf
95-98 °C (lit.)
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES 
[H]O[H].OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C12H24O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h4-21H,1-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
Clé InChI
LXMBXZRLTPSWCR-XBLONOLSSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Sugar alcohol sweet tastant detectable by humans.
Autres remarques
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Sugar alcohols for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable