L2761
[des-Gly10, D-His(Bzl)6]-LH-RH ethylamide
≥97% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
Histrelin
217,00 $
About This Item
217,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Composition
Peptide content, ~70%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCNC(=O)C1CCCN1C(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(Cc2cn(Cc3ccccc3)cn2)NC(=O)C(Cc4ccc(O)cc4)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(Cc5c[nH]c6ccccc56)NC(=O)C(Cc7cnc[nH]7)NC(=O)C8CCC(=O)N8
InChI
1S/C66H86N18O12/c1-4-70-64(95)55-17-11-25-84(55)65(96)48(16-10-24-71-66(67)68)76-58(89)49(26-38(2)3)77-62(93)53(30-43-34-83(37-74-43)33-40-12-6-5-7-13-40)81-59(90)50(27-39-18-20-44(86)21-19-39)78-63(94)54(35-85)82-60(91)51(28-41-31-72-46-15-9-8-14-45(41)46)79-61(92)52(29-42-32-69-36-73-42)80-57(88)47-22-23-56(87)75-47/h5-9,12-15,18-21,31-32,34,36-38,47-55,72,85-86H,4,10-11,16-17,22-30,33,35H2,1-3H3,(H,69,73)(H,70,95)(H,75,87)(H,76,89)(H,77,93)(H,78,94)(H,79,92)(H,80,88)(H,81,90)(H,82,91)(H4,67,68,71)
Clé InChI
HHXHVIJIIXKSOE-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GNRH1(2796) , GNRHR(2798)
mouse ... GNRH1(14714) , GNRHR(14715)
rat ... GNRH1(25194) , GNRHR(81668)
Amino Acid Sequence
Application
- for inducing Batrachoseps gravid females to oviposit[1]
- for comparing the effect of LHRH (luteinizing hormone-releasing hormone) agonists and dopamine antagonists in Lithobates pipiens[2]
- for inducing oviposition in females of Taricha granulosa[3] and Ensatina eschscoltzii[4]
- to induce spawning in Spea hammondii adults[5]
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges