Principaux documents
L1412
Sigma-Aldrich
Enzymes de lyse from Trichoderma harzianum
lyophilized powder
Synonyme(s) :
Glucanex®
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥10 units/g
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Température de stockage
2-8°C
Application
Le produit Enzymes de lyse issues de Trichoderma harzianum permet de récupérer des blocs d′ADN à partir de gels d′agarose. Il a été utilisé :
  • Pour isoler des protoplastes[1].
  • Pour hydrolyser le poly(1-3)-glucose du glucane de la paroi cellulaire de levures avant transformation de sphéroplastes de levures[2].
  • Pour lyser des cellules végétatives d′Aspergillus niger.[3]
Actions biochimiques/physiologiques
Le produit Enzymes de lyse issues de Trichoderma harzianum est également appelé Glucanex. Il s′agit d′un mélange d′isoenzymes présentant une activité β-1,3-glucanase. Le produit Enzymes de lyse issues de Trichoderma harzianum hydrolyse les oligosaccharides de la paroi cellulaire des levures en glucane pour la préparation de protoplastes. Sa stabilité est influencée par les variations de pH.[4]
Qualité
Présente des activités β-glucanase, cellulase, protéase, et chitinase.
Définition de l'unité
Une unité hydrolyse de la caséine en produisant une coloration équivalent à 1,0 micromole (181 μg) de tyrosine par minute à pH 7,5 et 37 °C (couleur obtenue avec le réactif de Folin-Ciocalteu).
Informations légales
Un produit de Novozyme Corp.
Glucanex is a registered trademark of Novozymes Corp.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Katia Cristina Dantas et al.
PloS one, 13(1), e0190408-e0190408 (2018-01-18)
Although early and rapid detection of histoplasmosis is essential to prevent morbidity and mortality, few diagnostic tools are available in resource-limited areas, especially where it is endemic and HIV/AIDS is also epidemic. Thus, we compared conventional and molecular methods to
Thomas Leisen et al.
PLoS pathogens, 16(8), e1008326-e1008326 (2020-08-18)
CRISPR/Cas has become the state-of-the-art technology for genetic manipulation in diverse organisms, enabling targeted genetic changes to be performed with unprecedented efficiency. Here we report on the first establishment of robust CRISPR/Cas editing in the important necrotrophic plant pathogen Botrytis
Divya Ramalingam Iyer et al.
PLoS genetics, 13(8), e1006958-e1006958 (2017-08-15)
In response to DNA damage during S phase, cells slow DNA replication. This slowing is orchestrated by the intra-S checkpoint and involves inhibition of origin firing and reduction of replication fork speed. Slowing of replication allows for tolerance of DNA
Influence of protoplast fusion between two Trichoderma spp. on extracellular enzymes production and antagonistic activity
Hassan MM
Biotechnology, Biotechnological Equipment, 28(6), 1014-1023 (2014)
Identification of InuR, a new Zn (II) 2Cys6 transcriptional activator involved in the regulation of inulinolytic genes in Aspergillus niger
Yuan XL, et al.
Molecular Genetics and Genomics, 279(1), 11-26 (2008)