Key Documents
K4500
Sigma-Aldrich
Ketomalonic acid monohydrate
≥97.0%
Synonyme(s) :
Dihydroxymalonic acid, Mesoxalic acid, Oxopropanedioic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H2O5 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.06
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
≥97.0%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O.OC(=O)C(O)(O)C(O)=O
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable