Key Documents
K0500
Sigma-Aldrich
β-Ketoadipic acid
Synonyme(s) :
3-Oxohexanedioic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCC(=O)CC(O)=O
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable