K0129
Kanamycine solution from Streptomyces kanamyceticus
liquid, suitable for cell culture and plant cell culture, BioReagent
About This Item
Produits recommandés
product name
Kanamycine solution from Streptomyces kanamyceticus, 10 mg/mL in 0.9% NaCl, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Source biologique
Streptomyces kanamyceticus
Stérilité
0.1 μm filtered
Gamme de produits
BioReagent
Forme
liquid
Concentration
10 mg/mL in 0.9% NaCl
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-/m1/s1
Clé InChI
SBUJHOSQTJFQJX-NOAMYHISSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mode de résistance : Les enzymes modifiant les aminoglycosides (dont l′acétyltransférase, la phosphotransférase et la nucléotidyltransférase) peuvent modifier cet antibiotique, l′empêchant alors d′interagir avec les ribosomes.
Spectre antimicrobien : Le sulfate de kanamycine est efficace sur les bactéries à Gram positif, les bactéries à Gram négatif et les mycoplasmes.
Attention
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic