J4644
Anti-phospho-JNK1/2 (pThr183/pTyr185) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
Anti-phospho-SAPK (pTpY183/185), Anti-phospho-Stress Activated Protein Kinase (pTpY183/185), Anti-phospho-c-Jun N-terminal Kinase 1/2 (pTpY183/185)
1 120,00 $
About This Item
1 120,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
rat, human
Technique(s)
immunocytochemistry: 1:250
immunofluorescence: 1:250
immunohistochemistry: Assay Dependent
western blot: 1:200-1:2000 (using human 293 cells treated with UV radiation)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... MAPK8(5599)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Anti-phospho-JNK1/2 (SAPK) (pThr183/pTyr185 ) specifically recognizes the endogenous, active forms of JNK1 and 2 phosphorylated at threonine 183 and tyrosine 185.
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable