Principaux documents
INSA444-EP
Inserts for Eppendorf® A-4-44 Rotor
(capacity 1 x 15 mL conical tube), for use with 100 mL rectangular bucket, pack of 8 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Caractéristiques
Holds 50 mL tubes
Conditionnement
pack of 8 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022637479 (North America)
Eppendorf® 5804728009 (Europe)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Capacité
(capacity 1 x 15 mL conical tube)
Compatibilité
for use with 100 mL rectangular bucket
Catégories apparentées
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG