I7284
Anti-Interleukin-7 Receptor α/CD127 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-CD127, Anti-Il7r
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
flow cytometry: 3.0-10.0 μg/mL
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Il7r(16197)
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable