401003
(±)-Ibuprofen
A nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that acts as a reversible and competitive inhibitor of cyclooxygenase 1 (COX-1) (IC₅₀ = 4.85 µM).
Synonyme(s) :
(±)-Ibuprofen, [(±)-2-(4-Isobutylphenyl)-propionic Acid
74,80 $
About This Item
74,80 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 4881
Essai
≥98% (titration)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES
OC(=O)C(C)c1ccc(cc1)CC(C)C
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
Clé InChI
HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
COX-1
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Blasko, I., et al. 2001. Neurobiol. Dis.8, 1094.
Ouellet, M., et al. 2001. Proc. Natl. Acad. Sci. USA98, 14583.
Casper, D., et al. 2000. Neurosci. Lett.289, 201.
Lambat, Z., et al. 2000. Metab. Brain Dis.15, 249.
Lim, G.P., et al. 2000. J. Neurosci.20, 5709.
Ogawa, O., et al. 2000. Eur. J. Pharmacol.408, 137.
Wyss-Coray, T., and Mucke, L. 2000. Nat. Med.6, 973.
Lehmann, J.M., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 3406.
Boneburg, E.M., et al. 1996. J. Clin. Pharmacol.36, 16S.
Mitchell, J.A., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA90, 11693.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable