I4032
Interleukin-21 from mouse
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
IL-21
994,00 $
About This Item
994,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥97% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
40-120 ng/mL ED50
Poids mol.
predicted mol wt ~14.4 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Il21(60505)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable