I3636
Acridine Mutagen ICR 191
Synonyme(s) :
6-Chloro-9-[3-(2-chloroethylamino)propylamino]-2-methoxyacridine dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Solubilité
DMSO: soluble
Adéquation
suitable for Ames test in Salmonella and E. coli (Frameshift mutagenic standard)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].COc1ccc2nc3cc(Cl)ccc3c(NCCCNCCCl)c2c1
InChI
1S/C19H21Cl2N3O.2ClH/c1-25-14-4-6-17-16(12-14)19(23-9-2-8-22-10-7-20)15-5-3-13(21)11-18(15)24-17;;/h3-6,11-12,22H,2,7-10H2,1H3,(H,23,24);2*1H
Clé InChI
LMEMIKWTNPWYMI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges