I3631
Isopentyl nitrite
Synonyme(s) :
Isoamyl nitrite
About This Item
Indice de réfraction
n20/D 1.386 (lit.)
Point d'ébullition
99 °C (lit.)
Densité
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)CCON=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-5(2)3-4-8-6-7/h5H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
OWFXIOWLTKNBAP-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup