I2784
INH2BP
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
5-Iodo-6-amino-1,2-benzopyrone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: soluble 31 mg/mL
H2O: insoluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1ccc2OC(=O)C=Cc2c1I
InChI
1S/C9H6INO2/c10-9-5-1-4-8(12)13-7(5)3-2-6(9)11/h1-4H,11H2
Clé InChI
WWRAFPGUBABZSD-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3