Documents
HUMANBMMC-0002117
Sigma-Aldrich
Frozen Human Normal Bone Marrow Mononuclear Cells (BMMCs)
human bone marrow (Mononuclear Cells)
Synonyme(s) :
Immune Cells, Mobilized PBMC, Peripheral Blood Mononuclear Cells
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
product name
Frozen Human Normal Bone Marrow Mononuclear Cells (BMMCs), 50 Million Cells/per vial
Source biologique
human bone marrow (Mononuclear Cells)
Niveau de qualité
Forme
frozen liquid
Conditionnement
vial of 50 Million cells
Fabricant/nom de marque
BioIVT
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
cloudy
Température de stockage
-140 to -196°C
Description générale
Lot specific orders are not able to be placed through the web. Contact your local sales rep for more details.
We are pleased to offer these products from BioIVT.
Bone Marrow Mononuclear Cells (BMMCs) are a heterogenous mixture of cells isolated from bone marrow and is especially rich in hematopoeitic stem cells. BMMCs consist of several types of cells including lymphocytes, monocytes, mesenchymal stem cells and hematopoietic progenitor cells and are isolated from bone marrow aspirate via density gradient centrifugation.
Used for a variety of applications, BMMCs are frequently utilized in drug discovery/development, assay validation/development, cell therapy research, and other immunology applications.
Conditionnement
50 Million Cells/per vial
Autres remarques
Thaw before use.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d'importation et d'exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L'acheteur (c'est-à-dire l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l'article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l'autorisation d'importation requise.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable