Principaux documents
HT904
Sigma-Aldrich
Safranin O Solution
8 FL OZ
77,10 $
77,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
8 FL OZ
77,10 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116121
77,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solution
Durée de conservation
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
8.5
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Application
Intended for use in Sigma Gram Stain Procedure, HT90.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
100.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
37.8 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Rebecca E Wilusz et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 26(4), 504-512 (2007-12-01)
Damage or loss of the meniscus is associated with progressive osteoarthritic degeneration of the knee joint. Injured and degenerative joints are characterized by elevated levels of the pro-inflammatory cytokine interleukin-1 (IL-1), which with prolonged exposure can induce catabolic and anti-anabolic