HT110232
Eosin Y Solution, Aqueous
About This Item
Produits recommandés
Forme
solution
Durée de conservation
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentration
0.5 % (w/v) in water
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable