MilliporeSigma
Passer à
HS2201B
Droplet phlebotomy tray inserts for 16 mm test tube rack
pack of 4 inserts
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
4 ea
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
51,60 $
A propos de cet article
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS2201B
Feature:
Holds 16 mm Tube Rack
Packaging:
pack of 4 inserts
51,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
feature
Holds 16 mm Tube Rack
packaging
pack of 4 inserts
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2201B
General description
Utility Tray Insert B for 16mm test tube rack with eight compartments.
Legal Information
Droplet is a trademark of Heathrow Scientific LLC
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
HS2201AHS2200AHS2200B
description
pack of 4 inserts
description
Holds 13 mm Tube Rack
description
-
description
with inserts and 16 mm test tube rack
feature
Holds 16 mm Tube Rack
feature
Holds 13 mm Tube Rack,
feature
-
feature
-
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2201B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2201A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2200A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific
packaging
pack of 4 inserts
packaging
pack of 4 inserts
packaging
pack of 4 bases and 1 lid
packaging