Principaux documents
HS120387
TrueNorth® Flatpack PP Freezer Boxes
Holds 25 x 5 mL tubes, white, pk of 10
10 EA
129,00 $
129,00 $
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Changer de vue
10 EA
129,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41123300
Nomenclature NACRES :
NB.22
129,00 $
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
Holds 25 x 5 mL tubes
Conditionnement
pk of 10
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS120387
Technique(s)
cryopreservation: suitable
Diam. des puits
22.6 mm
Couleur
white
Catégories apparentées
Description générale
Reusable, economical and moisture resistant plastic freezer boxes.
Informations légales
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC