Principaux documents
HS120370
TrueNorth® Flatpack PP Thin Film Freezer Boxes
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes, white, pk of 10
10 EA
120,00 $
120,00 $
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
Changer de vue
10 EA
120,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41123300
Nomenclature NACRES :
NB.22
120,00 $
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes
Conditionnement
pk of 10
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS120370
Technique(s)
cryopreservation: suitable
Diam. des puits
12.1 mm
Couleur
white
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
  • made from polypropylene material
  • easy self-assemble boxes shipped flat-packed
  • more durable than cardboard boxes as they are not susceptible to moisture
  • significantly reduces the change of mold
  • dividers included with the boxes
  • store down to temperatures of -80C
Informations légales
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC