HPA004003
Anti-CXorf67 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Gamme de produits
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Validation améliorée
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
Séquence immunogène
TVSSQASPSGGAALSSSTAGSSAAAATSAAIFITDEASGLPIIAAVLTERHSDRQDCRSPHEVFGCVVPEGGSQAAVGPQKATGHADEHLAQTKSPGNSRRRKQPCRNQAAPAQKPPGRRLFPEPLPPSSPGFRPSSYPCSGAST
Application(s)
research pathology
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CXorf67(340602)
Immunogène
Application
Le Human Protein Atlas peut être subdivisé en trois sous-projets : le Human Tissue Atlas pour les tissus humains, le Cancer Atlas pour les tissus cancéreux et le Human Cell Atlas pour les cellules humaines. Les anticorps produits dans le cadre des projets Human Tissue Atlas et Cancer Atlas ont été testés par immunohistochimie contre des centaines de tissus normaux et malades. Grâce aux derniers travaux menés dans le cadre du projet Human Cell Atlas, beaucoup d'anticorps ont été caractérisés par immunofluorescence afin de cartographier le protéome humain, non seulement au niveau des tissus, mais aussi des divers compartiments cellulaires. Ce vaste ensemble de données et les images correspondantes peuvent être consultés sur le site du Human Protein Atlas (HPA) en cliquant sur le lien Image Gallery (galerie d'images). Nous fournissons également les protocoles relatifs aux anticorps Prestige® ainsi que d'autres informations pratiques.
Caractéristiques et avantages
Chaque anticorps Prestige Antibody est testé comme suit :
- Puces à tissus IHC comportant 44 tissus humains normaux et 20 tissus des cancers les plus courants.
- Puce à protéines comportant 364 fragments recombinants de protéines humaines.
Liaison
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable