HPA001349
Anti-MYH6 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
Anti-MYH7, Anti-MyHC-α antibody produced in rabbit, Anti-Myosin heavy chain 6 antibody produced in rabbit, Anti-Myosin heavy chain, cardiac muscle α-isoform antibody produced in rabbit, Anti-Myosin-6 antibody produced in rabbit
827,00 $
About This Item
827,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Gamme de produits
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:2500-1:5000
Séquence immunogène
QVEEDKVNSLSKSKVKLEQQVDDLEGSLEQEKKVRMDLERAKRKLEGDLKLTQESIMDLENDKLQLEEKLKKKEFDINQQNSKIEDEQVLALQLQKKLKENQARIEELEEELEAERTARAKVEKLRSDLSRELEEISERLEEA
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYH6(4624) , MYH7(4625)
Catégories apparentées
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Liaison
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Protocoles
Subcellular protein location often correlates with function; nucleus proteins implicated in gene regulation, mitochondria proteins in energy production.