HHS128
Harris Hematoxylin Solution, Modified
332,00 $
About This Item
332,00 $
Produits recommandés
Forme
solution
Durée de conservation
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentration
7 g/L
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
Clé InChI
WZUVPPKBWHMQCE-XJKSGUPXSA-N
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Brève information sur le domaine de la cytologie, son rôle dans le cytodiagnostic et l'utilisation de colorants standards et spéciaux pour l'analyse au microscope afin de détecter des anomalies cellulaires.
Brief information on the field of cytology, its role in cytodiagnosis and the use of standard and special stains for microscopic analysis to detect cellular abnormalities.
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.