H9791
Hyp9
Synonyme(s) :
1,1′-(2,4,6-Trihydroxy-1,3-phenylene)bis-1-hexanone, 2,4-(bis-1-ketohexyl)phloroglucinol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to light yellow
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCC(=O)c1c(O)cc(O)c(C(=O)CCCCC)c1O
InChI
1S/C18H26O5/c1-3-5-7-9-12(19)16-14(21)11-15(22)17(18(16)23)13(20)10-8-6-4-2/h11,21-23H,3-10H2,1-2H3
Clé InChI
JRHOSBCIYWDGHN-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offer many products related to transient receptor potential channels for your research needs.
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.