Principaux documents
H9649
Sigma-Aldrich
Hyaluronic acid disaccharide ΔDiHA sodium salt
≥85% (HPLC)
Synonyme(s) :
α-ΔUA-(1→3)-GlcNAc
1 MG
951,00 $
951,00 $
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
951,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H20NO11Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
401.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
951,00 $
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
(Rooster)
Essai
≥85% (HPLC)
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na].CC(=O)NC(C=O)C(OC1OC(=CC(O)C1O)C(O)=O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C14H21NO11.Na.H/c1-5(18)15-6(3-16)12(10(21)8(20)4-17)26-14-11(22)7(19)2-9(25-14)13(23)24;;/h2-3,6-8,10-12,14,17,19-22H,4H2,1H3,(H,15,18)(H,23,24);;
Clé InChI
SDRQEYWJTBWGNE-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
ΔUA = 4-deoxy-L-threo-hex-4-enopyranosyluronic acid; GlcNAc = N-acetyl-D-glucosamine
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Notes préparatoires
Product of digestion of hyaluronic acid by chondroitinase.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable