Principaux documents
H8264
Sigma-Aldrich
Solution saline équilibrée de Hank solution
Modified, with sodium bicarbonate, without phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
HBSS
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.75
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Composants
phenol red: no
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
NaHCO3: 0.35 g/L
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La solution saline équilibrée de Hank (HBSS) est un tampon qui reproduit le milieu physiologique et qui stabilise les cellules. Elle est utile dans les études de marquage des leucocytes. Le milieu HBSS est un agent de conservation efficace pour les cellules de ligament alvéolo-dentaire. Il est dépourvu d'ions minéraux essentiels et est utile dans les études de privation nutritionnelle.
Application
Cette formulation contient du calcium et du magnésium, qui facilitent l'adhésion cellulaire. Produit utilisé pour réduire au maximum l'adhésion et l'agrégation des cellules.
La solution saline équilibrée de Hanks a été utilisée :
  • comme une solution de rinçage pour des hépatocytes.
  • pour la dissection d'hippocampes.
  • dans des tests de corrosion sur des échantillons d'os de chien.
  • pour des études de privation nutritionnelle sur une lignée de cellules de cancer du sein.
  • dans une solution de dissociation pour ganglions spinaux.
  • dans la chambre d'un appareil de "patch-clamp".
Autres remarques
Le rouge de phénol interfère avec la croissance de certaines cellules en densité de clonage. Ce milieu peut être utilisé pour les études portant sur les cellules souches ou lorsque les cellules sont mises en culture à faible densité.
Supplément
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Physical removal of the midbody remnant from polarised epithelial cells using take-up by suction pressure (TUSP)
Bernabe-Rubio,M, et al
Bio-protocol, 7 (2017)
Emmet Galvin et al.
Medical & biological engineering & computing, 55(8), 1261-1275 (2016-10-28)
Magnesium stents are a promising candidate in the emerging field of absorbable metallic stents (AMSs). In this study, the mechanical and corrosion performance of dog-bone specimens and a specific stent design of a magnesium alloy, WE43, are assessed experimentally in
Online oxygen monitoring using integrated inkjet-printed sensors in a liver-on-a-chip system
Moya A, et al.
Lab on a chip, 18, 2023-2035 (2018)
Hank s balanced salt solution: an alternative resuspension medium to label autologous leukocytes. Experience in inflammatory bowel disease
Martin-Comin J, et al.
Brazilian Archives of Biology and Technology, 45, 39-44 (2002)
Vladimir Benes et al.
Scientific reports, 5, 11590-11590 (2015-06-26)
microRNAs are an abundant class of small non-coding RNAs that control gene expression post-transcriptionally. Importantly, microRNA activity participates in the regulation of cellular processes and is a potentially valuable source of biomarkers in the diagnosis and prognosis of human diseases.
Contenu apparenté
Products and support for mpox research, offering world-class reagents for immunoassay and molecular assay development.