H6287
Anti-Histone Deacetylase 1 (HDAC1) antibody, Mouse monoclonal
clone HDAC1-21, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-Histone Deacetylase 1 (HDAC1) antibody produced in mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HDAC1-21, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~65 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using total cell extracts of HeLa cells
Isotype
IgG3
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HDAC1(3065)
mouse ... Hdac1(433759)
Catégories apparentées
Description générale
Application
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation
- immunoblotting
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité