Documents
H2517
Sigma-Aldrich
Hyodeoxycholic acid methyl ester
≥98%
Synonyme(s) :
3α,6α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H42O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥98%
Chaîne SMILES 
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])C[C@H](O)[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)[C@H](C)CCC(=O)OC
InChI
1S/C25H42O4/c1-15(5-8-23(28)29-4)18-6-7-19-17-14-22(27)21-13-16(26)9-11-25(21,3)20(17)10-12-24(18,19)2/h15-22,26-27H,5-14H2,1-4H3/t15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,22+,24-,25-/m1/s1
Clé InChI
BWDRDVHYVJQWBO-QWXHOCAMSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable