Principaux documents
H2381
Sigma-Aldrich
1,6-Diaminohexane
Synonyme(s) :
1,6-Hexanediamine, Hexamethylenediamine
About This Item
Formule linéaire :
NH2(CH2)6NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.20
Beilstein:
1098307
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NCCCCCCN
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
176.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
80 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges