H128
(R)(−)-α-Methylhistamine dihydrochloride
solid, ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)(−)-α-Methyl-1H-imidazole-4-ethanamine dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D −4°, c = 0.8 in H2O(lit.)
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: soluble
Chaîne SMILES
Cl.Cl.C[C@@H](N)Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C6H11N3.2ClH/c1-5(7)2-6-3-8-4-9-6;;/h3-5H,2,7H2,1H3,(H,8,9);2*1H/t5-;;/m1../s1
Clé InChI
IZHCNQFUWDFPCW-ZJIMSODOSA-N
Informations sur le gène
human ... HRH3(11255)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable